4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5382-23-0
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 159-166°
Beilstein Reference: 3677071
Formula:
C₆H₁₃Cl₂N Punto di fusione: 159…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012834 CAS Number: 5382-23-0 EINECS: 226-375-2 |