6-Amino-2-methylquinoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 65079-19-8
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-191°
Beilstein Reference: 114795
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Punto di fusione: 189…191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052600 CAS Number: 65079-19-8 |