5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 5122-20-3
Molecular Formula: C12H17I
Formula Weight: 288.17
Odour: Odourless
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00052173
Formula:
C₁₂H₁₇I Punto di fusione: 54…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052173 CAS Number: 5122-20-3 |