Stampa…
1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D2780-25ML D2780-5ML
TCIAD2780-25MLEA 405 EUR
TCIAD2780-25ML TCIAD2780-5ML
1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (by GC)
1,4-Dipropylbenzene
Formula: C₁₂H₁₈
Punto di ebollizione: 221°C
MDL Number: MFCD03844789
CAS Number: 4815-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d640a14dc940de5eb732e77d10125873f4f4c47&vid=6d640a14dc940de5eb732e77d10125873f4f4c47&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %