Stampa…
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20325.14 B20325.06
B20325.14EA 205 EUR
B20325.14 B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 14411-56-4 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Odour: Mild Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00060845
Formula: C₁₂H₁₈
Peso molecolare: 162,27 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Densità: 0,86
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060845
CAS Number: 14411-56-4