Stampa…
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2298-25G M2298-5G
TCIAM2298-25GEA 227 EUR
TCIAM2298-25G TCIAM2298-5G
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O
Punto di ebollizione: 115°C
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00002904
CAS Number: 699-02-5
EINECS: 211-824-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a8ef9394e7a624b98daadc1fd128bb00416c935&vid=5a8ef9394e7a624b98daadc1fd128bb00416c935&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %