Stampa…
4-Butylbenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Butylphenyl)methanamine
B22316.06 B22316.14
B22316.06EA 96.2 EUR
B22316.06 B22316.14
4-Butylbenzylamine 98%
4-Butylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 57802-79-6 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.26 Boiling Point: 89-91°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD02258855
Formula: C₁₁H₁₇N
Peso molecolare: 163,26 g/mol
Punto di ebollizione: 89…91 °C (1 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258855
CAS Number: 57802-79-6
ADR: 8,III