4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 18970-30-4
Molecular Formula: C18H22
Formula Weight: 238.37
Melting Point: 66°
MDL No.: MFCD00043533
Formula:
C₁₈H₂₂ Punto di fusione: 66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043533 CAS Number: 18970-30-4 |