Stampa…
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25613.06 B25613.14
B25613.06EA 58 EUR
B25613.06 B25613.14
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 289039-22-1 Molecular Formula: C8H8BrCl Formula Weight: 219.51 MDL No.: MFCD00672954
Formula: C₈H₈BrCl
Peso molecolare: 219,51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672954
CAS Number: 289039-22-1