Stampa…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
H53376.06 H53376.14
H53376.06EA 61.4 EUR
H53376.06 H53376.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 2117-12-6 Molecular Formula: C7H14OSi Formula Weight: 142.27 Flash Point: 60°(140°F) Boiling Point: 97-98°/24mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00190217
Formula: C₇H₁₄OSi
Peso molecolare: 142,27 g/mol
Punto di ebollizione: 97…98 °C (24 mmHg)
Densità: 0,854
Flash Pt: 60 °C (140 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190217
CAS Number: 2117-12-6
ADR: 3,III