Stampa…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
381320050 381320250
ACRO381320050EA 63 EUR
ACRO381320050 ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formula: C₇H₁₄OSi
Peso molecolare: 142,27 g/mol
Punto di ebollizione: 97…98 °C (24 mmHg)
Densità: 0,854 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190217
CAS Number: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %