4-Phenyl-1-butyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 16520-62-0
Molecular Formula: C10H10
Formula Weight: 130.19
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 189-190°
MDL No.: MFCD00041667
Formula:
C₁₀H₁₀ Punto di ebollizione: 189…190 °C Densità: 0,926 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041667 CAS Number: 16520-62-0 |