4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 59748-18-4
Molecular Formula: C21H26O3
Formula Weight: 326.44
MDL No.: MFCD00192369
Formula:
C₂₁H₂₆O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192369 CAS Number: 59748-18-4 |