1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 654058-04-5
Molecular Formula: C7H15N2O4P
Formula Weight: 222.18
MDL No.: MFCD08275369
Formula:
C₇H₁₅N₂O₄P Densità: 1,277 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08275369 CAS Number: 654058-04-5 |