Stampa…
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B3100-25G B3100-5G
TCIAB3100-25GEA 152 EUR
TCIAB3100-25G TCIAB3100-5G
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 73°C
MDL Number: MFCD00070759
CAS Number: 701-07-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecbecca493fa3229071696a290d01004ececd488&vid=ecbecca493fa3229071696a290d01004ececd488&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %