1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 701-07-5
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.09
Odour: Aromatic
Boiling Point: 73°/2mm
MDL No.: MFCD00070759
Formula:
C₉H₁₁BrO Punto di ebollizione: 73 °C (2 mmHg) Densità: 1,34 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070759 CAS Number: 701-07-5 |