Methyl diphenylacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 3469-00-9
Molecular Formula: (C6H5)2CHCO2CH3
Formula Weight: 226.28
Melting Point: 59-61°
MDL No.: MFCD00025869
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ Punto di fusione: 59…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025869 CAS Number: 3469-00-9 EINECS: 222-431-5 |