Perfluorotetradecanoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 376-06-7
Molecular Formula: CF3(CF2)12CO2H
Formula Weight: 714.12
Melting Point: 130-132°
Boiling Point: 192°/60mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00153263
Formula:
C₁₄HF₂₇O₂ Punto di ebollizione: 192 °C (60 mmHg) Punto di fusione: 130…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153263 CAS Number: 376-06-7 EINECS: 206-803-4 ADR: 8,III |