Stampa…
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
L09875.03 L09875.06
L09875.03EA 57.3 EUR
L09875.03 L09875.06
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
5-Cyano-2-methylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 3222-48-8 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Boiling Point: 216-217° MDL No.: MFCD00038042
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 216…217 °C
Punto di fusione: 83…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038042
CAS Number: 3222-48-8