Stampa…
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H53450.06 H53450.14
H53450.06EA 82.8 EUR
H53450.06 H53450.14
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 5876-76-6 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5667 MDL No.: MFCD00046651
Formula: C₁₀H₁₀
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Densità: 1,005
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046651
CAS Number: 5876-76-6