Blu nero eriocromo B
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
J63396.22
J63396.36
J63396.22EA
25.5
EUR
J63396.22
J63396.36
Blu nero eriocromo B
Blu nero eriocromo B
CAS No.: 3564-14-5
Molecular Formula: C20H13N2NaO5S
Formula Weight: 416.39
Physical Form: Powder
Appearance: Brown to black
Formula:
C₂₀H₁₃N₂NaO₅S Peso molecolare: 416,39 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003934 CAS Number: 3564-14-5 EINECS: 222-639-6 |