Sodio stannato idrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Sodium tin(IV) oxide is used as a mordant, fire retardant textiles.
CAS No.: 12058-66-1
Molecular Formula: Na2SnO3.xH2O
Formula Weight: 212.67(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8677
MDL No.: MFCD00014241
Formula:
Na₂O₃Sn·H₂O Punto di fusione: 140 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014241 CAS Number: 12058-66-1 EINECS: 235-030-5 Merck Index: 14,8677 |