3-Cyano-4-methylaniline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈N₂ Punto di fusione: 88…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017608 CAS Number: 50670-64-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |