Stampa…

6-Methylpicolinic acid 95%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 6-Methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid

H26302.03 H26302.06
H26302.03EA 72.3 EUR
H26302.03 H26302.06
6-Methylpicolinic acid 95%
6-Methylpicolinic acid

Purity: 95% CAS No.: 934-60-1 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Odour: Odourless Melting Point: 127-131° Boiling Point: 100°/4.5mm MDL No.: MFCD00023481

Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (4,5 mmHg)
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023481
CAS Number: 934-60-1
EINECS: 213-287-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR