5-Butylpicolinic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Punto di fusione: 97…101 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006298 CAS Number: 536-69-6 EINECS: 208-643-0 ADR: 6.1,III |
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 101 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |