(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Purity: 95%
CAS No.: 53911-92-5
Molecular Formula: C17H36Sn
Formula Weight: 359.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₇H₃₆Sn Peso molecolare: 359,19 g/mol Punto di ebollizione: 283 °C Densità: 1,042 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD01863649 CAS Number: 53911-92-5 ADR: 6.1,II |