Stampa…
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23915.06 B23915.14 B23915.22
B23915.06EA 30.4 EUR
B23915.06 B23915.14 B23915.22
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
4-(Diethylamino)azobenzene
Purity: 98% CAS No.: 2481-94-9 Molecular Formula: C16H19N3 Formula Weight: 253.35 Melting Point: 93-96° MDL No.: MFCD00009043
Formula: C₁₆H₁₉N₃
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009043
CAS Number: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8