Stampa…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32586.03 H32586.06
H32586.03EA 61.2 EUR
H32586.03 H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 216766-13-1 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 MDL No.: MFCD09864699
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177.13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864699
CAS Number: 216766-13-1