1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1736-72-7
Molecular Formula: C8H7F3N2S
Formula Weight: 220.22
Odour: Odourless
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 2695479
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041189
Formula:
C₈H₇F₃N₂S Peso molecolare: 220,22 g/mol Punto di fusione: 142…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041189 CAS Number: 1736-72-7 ADR: 6.1,III |