2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methyl 2-nitroterephthalate
Purity: 97%
CAS No.: 35092-89-8
Molecular Formula: C9H7NO6
Formula Weight: 225.17
Melting Point: 173-178°
MDL No.: MFCD00024510
Formula:
C₉H₇NO₆ Punto di fusione: 173…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024510 CAS Number: 35092-89-8 EINECS: 252-360-5 |