3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 105515-20-6
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Physical Form: Solid
Formula:
C₈H₆BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847746 CAS Number: 105515-20-6 |