Stampa…
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H61282.06 H61282.14
H61282.06EA 141 EUR
H61282.06 H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226880
CAS Number: 198477-89-3