2-Methylbutyryl chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DL-2-Methylbutyryl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 57526-28-0
Molecular Formula: C5H9ClO
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 116-117°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00041726
Formula:
C₅H₉ClO Punto di ebollizione: 116…117 °C Densità: 0,98 Flash Pt: 20 °C (68 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041726 CAS Number: 57526-28-0 EINECS: 260-787-3 ADR: 3,II |