Stampa…
N-Laurilsarcosinato di Sodio idrato ≥98.0% (by total nitrogen basis) for biochemical research
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
S0597-25G S0597-5G
TCIAS0597-25GEA 45 EUR
TCIAS0597-25G TCIAS0597-5G
N-Laurilsarcosinato di Sodio idrato ≥98.0% (by total nitrogen basis) for biochemical research
N-Laurilsarcosinato di Sodio idrato
Formula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Punto di fusione: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042728
CAS Number: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eecdaeea8eb1ed102e0bdf317e12a71c5006ecf8&vid=4a7657c306425d8b143babbe9ee7c266f2db4510&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test