Stampa…
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50135.03 H50135.06
H50135.03EA 128 EUR
H50135.03 H50135.06
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 13472-61-2 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 MDL No.: MFCD07781180
Formula: C₆H₆INO
Peso molecolare: 235,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781180
CAS Number: 13472-61-2