Stampa…
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
B20412.14 B20412.06 B20412.22
B20412.14EA 318 EUR
B20412.14 B20412.06 B20412.22
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 20170-32-5 Molecular Formula: C17H26O3 Formula Weight: 278.40 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00017519
Formula: C₁₇H₂₆O₃
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017519
CAS Number: 20170-32-5
EINECS: 243-556-1