Stampa…
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24938.09 B24938.18
B24938.09EA 59 EUR
B24938.09 B24938.18
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 938-96-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD00128847
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128847
CAS Number: 938-96-5
EINECS: 213-352-7