(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
L19041.03
L19041.MD
L19041.03EA
166
EUR
L19041.03
L19041.MD
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 36567-72-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3197773
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145262 CAS Number: 36567-72-3 |