Stampa…
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L08692.03 L08692.MD
L08692.03EA 196 EUR
L08692.03 L08692.MD
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 13113-71-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 115-117° Beilstein Reference: 2208529
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067700
CAS Number: 13113-71-8