(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2768-42-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 3197772
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di fusione: 118…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145219 CAS Number: 2768-42-5 |