Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 10469-09-7
Molecular Formula: C6HCl4NO2
Formula Weight: 260.89
Melting Point: 171-173°
Beilstein Reference: 479080
Formula:
C₆HCl₄NO₂ Punto di fusione: 171…173 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00185833 CAS Number: 10469-09-7 EINECS: 233-956-4 |