4-Bromo-1-butyne ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 38771-21-0
Molecular Formula: C4H5Br
Formula Weight: 132.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.481
Boiling Point: 110°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD10000883
Formula:
C₄H₅Br Punto di ebollizione: 110 °C Densità: 1,417 Flash Pt: 24 °C (75 °F) |
MDL Number:
MFCD10000883 CAS Number: 38771-21-0 ADR: 3,III |