Stampa…
1-(2-Phenylethyl)piperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25158.09 B25158.18
B25158.09EA 41.5 EUR
B25158.09 B25158.18
1-(2-Phenylethyl)piperazine ≥98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 5321-49-3 Molecular Formula: C12H18N2 Formula Weight: 190.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 145893 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00040740
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Punto di ebollizione: 276 °C
Densità: 1,01
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040740
CAS Number: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
ADR: 8,III