Benzyl phenyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₂O Punto di ebollizione: 288°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00020660 CAS Number: 946-80-5 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |