Benzyl phenyl ether ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Benzyl Phenyl Ether
Purity: 97%
CAS No.: 946-80-5
Molecular Formula: C6H5CH2OC6H5
Formula Weight: 184.24
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₁₂O Peso molecolare: 184,24 g/mol Punto di ebollizione: 286…287 °C Punto di fusione: 37…40 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020660 CAS Number: 946-80-5 |