Stampa…
10-Hydroxydecanoic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
H60743.03 H60743.06
H60743.03EA 107 EUR
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecanoic acid 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Formula: C₁₀H₂₀O₃
Peso molecolare: 188,26 g/mol
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010510
CAS Number: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1