Stampa…
4-Methyloctanoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B22616.06 B22616.14
B22616.06EA 46.7 EUR
B22616.06 B22616.14
4-Methyloctanoic acid ≥98%
4-Methyloctanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 54947-74-9 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4335 Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 1755426 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051938
Formula: C₉H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 272 °C
Densità: 0,910
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051938
CAS Number: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
ADR: 8,III