Stampa…
1-Isopropyl-4-piperidone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0566-25G I0566-5G
TCIAI0566-25GEA 70 EUR
TCIAI0566-25G TCIAI0566-5G
1-Isopropyl-4-piperidone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-Isopropyl-4-piperidone
Formula: C₈H₁₅NO
Punto di ebollizione: 101°C
MDL Number: MFCD00038035
CAS Number: 5355-68-0
EINECS: 226-339-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ec5b444bb7f9336fa1d23f2cd6c6ec0f369fc5&vid=b0ec5b444bb7f9336fa1d23f2cd6c6ec0f369fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %