10-Bromodecanoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H60292.06
H60292.14
H60292.06EA
53.6
EUR
H60292.06
H60292.14
10-Bromodecanoic acid 95%
10-Bromodecanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₉BrO₂ Peso molecolare: 251,16 g/mol Punto di fusione: 38…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014388 CAS Number: 50530-12-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...