Stampa…
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53186.03 H53186.06
H53186.03EA 58.4 EUR
H53186.03 H53186.06
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 389621-81-2 Molecular Formula: C11H14BNO3 Formula Weight: 219.05 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD03411950
Formula: C₁₁H₁₄BNO₃
Peso molecolare: 219,05 g/mol
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411950
CAS Number: 389621-81-2